Få mere at vide
Pitofenone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pitofenone Hydrochloride |
| CAS | 1248-42-6 |
| Molekylær formel | C22 H25 N O4 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO4.ClH/c1-26-22(25)20-8-4-3-7-19(20)21(24)17-9-11-18(12-10-17)27-16-15-23-13-5-2-6-14-23;/h3-4,7-12H,2,5-6,13-16H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.COC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(OCCN3CCCCC3)cc2 |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)benzoyl]benzoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 403.9 |
| Formel vægt | 403.155 |