Få mere at vide
Caframo™ Skruebladspropeller, kun klinge
Diameter (metrisk):
3,8 cm
Inkluderer:
8 mm boring, sætskrue
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Elektropoleret rustfrit stål 316L
- Kemisk inert og korrosionsbestandigt 316L rustfrit stål
- Til lav forskydning, høj top-til-bund pumpekapacitet
- Opskaleringsfordel, hvis propel bruges i produktionen
Ordreinfo
Skafter sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 3,8 cm |
| Til brug med (udstyr) | Caframo™ Overhead omrører |
| Inkluderer | 8 mm boring, sætskrue |
| Type | Skruebladspropel |
| Materiale | Elektropoleret rustfrit stål (316L) |