missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pitavastatin (+)-Phenylethylamine, TRC

Artikelnummer. 30411268
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411268 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR27251525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pitavastatin (+)-Phenylethylamine
CAS 147511-70-4
Molekylær formel C25H24FNO4 • C8H11N
Mængde 25 mg
Synonym (3R,5S)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolyl]-3,5-dihydroxy-6-heptane Acid (+)-Phenylethylamine Salt, (3R,5S,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid (αR)-α-Methylbenzenemethanamine (1:1), [S-[R*,S*-(E)]]-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid (αR)-α-Methylbenzenemethanamine (1:1), (R)-α-Methylbenzenemethanamine [S-[R*,S*-(E)]]-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate, (αR)-α-Methylbenzenemethanamine (3R,5S,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate
InChI formel InChI=1S/C25H24FNO4.C8H11N/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31;1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31);2-7H,9H2,1H3/b12-11+;/t18-,19-;7-/m11/s1
SMIL C[C@H](C1=CC=CC=C1)N.O[C@@H](C[C@@H](O)CC(O)=O)/C=C/C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)C(C=CC=C4)=C4N=C2C5CC5
IUPAC navn (R)-1-phenylethan-1-amine (3R,5S,E)-7-(2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
Molekylvægt (g/mol) 542.64
Formel vægt 542.26
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.