missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pitavastatin Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pitavastatin Methyl Ester |
| CAS | 849811-78-5 |
| Molekylær formel | C26 H26 F N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Pitavastatin Methyl Ester, (3R,5S,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Methyl Ester, Methyl (3R,5S,6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate, DOLM, Pitavastatin Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26FNO4/c1-32-24(31)15-20(30)14-19(29)12-13-22-25(16-8-10-18(27)11-9-16)21-4-2-3-5-23(21)28-26(22)17-6-7-17/h2-5,8-13,17,19-20,29-30H,6-7,14-15H2,1H3/b13-12+/t19-,20-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4 |
| IUPAC navn | methyl (E,3R,5S)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 435.487 |
| Formel vægt | 435.185 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?