Få mere at vide
Pitavastatin Lactone, Mikromol™
Artikelnummer. 17924436
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17924436 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17924436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3741.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pitavastatin Lactone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pitavastatin Lactone
CAS 141750-63-2
Analyt- eller komponentnavne Pitavastatin Lactone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H22 F N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (4R,6S)-6-[(1E)-2-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]ethenyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, 2H-Pyran-2-one, 6-[2-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]ethenyl]tetrahydro-4-hydroxy-, [4R-[4α,6β(E)]]-, (4R,6S)-(4R,6S)-6-[(1E)-2-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]ethenyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, (4R,6S)-(E)-6-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-ylethenyl]-4-hydroxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-pyran-2-one, (4R,6S)-6-[(1E)-2-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]ethenyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, NK 104, NK 104 (lactone), Nisvastatin, P 872441, Pitavastatin lactone
InChI formel InChI=1S/C25H22FNO3/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-19-13-18(28)14-23(29)30-19/h1-4,7-12,16,18-19,28H,5-6,13-14H2/b12-11+/t18-,19-/m1/s1
SMIL O[C@@H]1C[C@H](OC(=O)C1)\C=C\c2c(nc3ccccc3c2c4ccc(F)cc4)C5CC5
IUPAC navn (4R,6S)-6-[(E)-2-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]ethenyl]-4-hydroxyoxan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 403.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 403.1584 g/mol