missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pitavastatin Calcium, TRC

Artikelnummer. 30417092
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417092 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP531000250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pitavastatin Calcium
CAS 147526-32-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel 2 C25 H23 F N O4 . Ca
Mængde 250 mg
Synonym (3R,5S,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Calcium Salt (2:1), 6-Heptenoic acid','7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-','calcium salt (2:1)','[S-[R*,S*-(E)]]-, (E)-(3R,5S)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid hemicalcium salt, Flovas, Livalo, NK 104, NK 104 (acid), Pitava, Pitava 1, Pitavastatin calcium, Pitavastatin hemicalcium
InChI formel InChI=1S/2C25H24FNO4.Ca/c2*26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31;/h2*1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31);/q;;+2/p-2/b2*12-11+;/t2*18-,19-;/m11./s1
SMIL [Ca+2].O[C@H](C[C@H](O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4)CC(=O)[O-].O[C@H](C[C@H](O)\C=C\c5c(nc6ccccc6c5c7ccc(F)cc7)C8CC8)CC(=O)[O-]
IUPAC navn calcium;(E,3R,5S)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
Molekylvægt (g/mol) 880.98
Formel vægt 880.2848
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.