Få mere at vide
Piston Syphon Pump with Polyethylene Suction Tube
Til brug med (udstyr):
Up to 205 L Drums
Up to 60 L Drums
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
A selection of polyethylene pumps. They can be used either as a pump or in syphoning mode. For safely dispensing liquids from containers ranging from 5 L up to 205 L drums
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Each |
| Type | Piston Syphon Pump |
| Til brug med (applikation) | For safely dispensing liquids from containers ranging from 5 L up to 205 L drums. |
| Til brug med (udstyr) | Up to 205 L Drums |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.