Få mere at vide
Piston Syphon Pump with Polyethylene Suction Tube
Artikelnummer. 12917964
Encompass
Til brug med (udstyr):
Up to 205 L Drums
Up to 60 L Drums
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12917964
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
A selection of polyethylene pumps. They can be used either as a pump or in syphoning mode. For safely dispensing liquids from containers ranging from 5 L up to 205 L drums
Tekniske data
Mængde 1 Each
Type Piston Syphon Pump
Til brug med (applikation) For safely dispensing liquids from containers ranging from 5 L up to 205 L drums.
Til brug med (udstyr) Up to 205 L Drums
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.