Beskrivelse
- Stempelfjedre giver modstand ved kontrolleret stempelbevægelse, og stemplet vender tilbage til sin oprindelige position efter udløsning
- Sikre præcision ved at give konsekvent taktil feedback
- Tilgængelig i forskellige volumenkapaciteter og farvekoder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Pipetter |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Stempel |
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| Til brug med (udstyr) | Pipetspidser |
| Mængde | 1 Pk. |