Få mere at vide
Hecht Karl™ Stempel ringe
Størrelse:
10 til 100 ml
2000 ml
250 til 1000 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stempelring |
| Materiale | Kork |
| Til brug med (udstyr) | Kolber med rund bund 10– 100 ml |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Mængde | 1 hver |
| Størrelse | 10 til 100 ml |