Få mere at vide
Hecht Karl™ Stempel ringe
Artikelnummer. 10499401
Skift visning
Størrelse:
10 til 100 ml
2000 ml
250 til 1000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
10499401 10 til 100 ml
10135331 2000 ml
10227621 250 til 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10499401 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 41914001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.70 DKK
    21.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.80 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Materiale Kork
Til brug med (udstyr) Rundbundede kolber
nr. pr. pakke 1 hver
Mængde 1 hver
Størrelse 10 til 100 ml
Produkttype Stempelring