missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pirquinozol, TRC

Artikelnummer. 30410609
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410609 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410609 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP51100010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pirquinozol
CAS 65950-99-4
Molekylær formel C11H9N3O2
Mængde 10 mg
Synonym 2-(Hydroxymethyl)pyrazolo[1,5-c]quinazolin-5(6H)-one, SQ 13847
InChI formel InChI=1S/C11H9N3O2/c15-6-7-5-10-8-3-1-2-4-9(8)12-11(16)14(10)13-7/h1-5,15H,6H2,(H,12,16)
SMIL OCc1cc2c3ccccc3NC(=O)n2n1
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)-6H-pyrazolo[1,5-c]quinazolin-5-one
Molekylvægt (g/mol) 215.21
Formel vægt 215.0695
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.