Få mere at vide
Pirquinozol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pirquinozol |
| CAS | 65950-99-4 |
| Molekylær formel | C11H9N3O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-(Hydroxymethyl)pyrazolo[1,5-c]quinazolin-5(6H)-one, SQ 13847 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3O2/c15-6-7-5-10-8-3-1-2-4-9(8)12-11(16)14(10)13-7/h1-5,15H,6H2,(H,12,16) |
| SMIL | OCc1cc2c3ccccc3NC(=O)n2n1 |
| IUPAC navn | 2-(hydroxymethyl)-6H-pyrazolo[1,5-c]quinazolin-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.21 |
| Formel vægt | 215.0695 |