Få mere at vide
Pirquinozol, TRC
Artikelnummer. 30420552
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30420552 2.5 mg
1 options
Artikelnummer. 30420552 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP5110002.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Pirquinozol
CAS 65950-99-4
Molekylær formel C11H9N3O2
Mængde 2.5 mg
Synonym 2-(Hydroxymethyl)pyrazolo[1,5-c]quinazolin-5(6H)-one, SQ 13847
InChI formel InChI=1S/C11H9N3O2/c15-6-7-5-10-8-3-1-2-4-9(8)12-11(16)14(10)13-7/h1-5,15H,6H2,(H,12,16)
SMIL OCc1cc2c3ccccc3NC(=O)n2n1
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)-6H-pyrazolo[1,5-c]quinazolin-5-one
Molekylvægt (g/mol) 215.21
Formel vægt 215.0695