Få mere at vide
Piroxicam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piroxicam |
| CAS | 36322-90-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H13 N3 O4 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Artroxicam, Baxo, Bruxicam, CHF 1251, CP 16171, Caliment, Dispercam, Doblexan, Dolibid, Erazon, Felden gel, Feldene, Feldene Melt, Feldene Zydis, Feldoral, Feledene, Feloxin, Felvin 20, Felxicam, Flogobene, Flogosan, Geldene, Improntal, Larapam, Laxidene, Maxvin, Murupe, NSC 666076, Neoxicam, Nesprex-DT, Nkoyo piroxicam, Pirkam, Piroflex, Piroftal, Piroxicam, Piroxidine, Piroxitas-DT, Pixicam, Pyroxycam, Reudene, Rheugesic, Riacen, Roxicam, Roxiden, Sasulen, Solocalm, Uphaxicam, Zunden |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20) |
| SMIL | CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3 |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1λ^{6},2-benzothiazin-3-carboxamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.35 |
| Vis mere |