missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Piroxicam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piroxicam |
| CAS | 36322-90-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H13 N3 O4 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Artroxicam, Baxo, Bruxicam, CHF 1251, CP 16171, Caliment, Dispercam, Doblexan, Dolibid, Erazon, Felden gel, Feldene, Feldene Melt, Feldene Zydis, Feldoral, Feledene, Feloxin, Felvin 20, Felxicam, Flogobene, Flogosan, Geldene, Improntal, Larapam, Laxidene, Maxvin, Murupe, NSC 666076, Neoxicam, Nesprex-DT, Nkoyo piroxicam, Pirkam, Piroflex, Piroftal, Piroxicam, Piroxidine, Piroxitas-DT, Pixicam, Pyroxycam, Reudene, Rheugesic, Riacen, Roxicam, Roxiden, Sasulen, Solocalm, Uphaxicam, Zunden |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20) |
| SMIL | CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3 |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1λ^{6},2-benzothiazin-3-carboxamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.35 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?