Få mere at vide
Piroxicam, LoGiCal
Artikelnummer. 30459306
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459306 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459306 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0084.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piroxicam
CAS 36322-90-4
Analyt- eller komponentnavne Piroxicam
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H13 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-, 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Artroxicam, Baxo, Bruxicam, CHF 1251, CP 16171, Caliment, Dispercam, Doblexan, Dolibid, Erazon, Felden gel, Feldene, Feldene Melt, Feloxin, Felvin 20, Felxicam, Flogobene, Geldene, Improntal, Larapam, Laxidene, Maxvin, NSC 666076, Neoxicam, Nkoyo piroxicam, Pirkam, Piroflex, Piroftal, Piroxicam, Piroxidine, Pixicam, Pyroxycam, Reudene, Rheugesic, Riacen, Roxicam, Roxiden, Sasulen, Solocalm, Uphaxicam, Zunden, Zydis, Feldene Zydis, Feldoral, Feledene, Flogosan, Murupe, Nesprex-DT, Piroxitas-DT
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)
Løsningstype Fedt
SMIL CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1λ^{6},2-benzothiazin-3-carboxamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 331.35
Mængde 10 mg
Formel vægt 331,0627 g/mol