Få mere at vide
Piroxicam EP Urenhed H, Mikromol™
Artikelnummer. 17953486
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17953486 25 mg
17971116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0084.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Piroxicam EP Urenhed H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
CAS 24683-21-4
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H11 N O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. H (EP), Piroxicam Impurity H
InChI formel InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-11(14)9-10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(15,16)12-9/h3-6,12-13H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
IUPAC navn ethyl 4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2-benzothiazin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 269.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 269.0358 g/mol