Få mere at vide
Piromidsyre, TRC
Artikelnummer. 30138423
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138423 100 mg
17961525 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138423 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP509500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19562-30-2
Molekylær formel C14 H16 N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 288.3
Synonym 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 5,8-Dihydro-8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, Bactramyl, Enterol, Gastrurol, NSC 291120, PD 93, Panacid, Piromidic acid, Pirudal, Purim, Pyromidic acid, Reelon, Septural, Uropir
IUPAC navn 8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidin-6-carboxylsyre
SMIL CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piromidic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N4O3/c1-2-17-8-10(13(20)21)11(19)9-7-15-14(16-12(9)17)18-5-3-4-6-18/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,20,21)
Formel vægt 288.1222
Procent renhed >95%