Få mere at vide
Piromidsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17951926
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17951926 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17951926 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3453.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Piromidsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piromidic Acid
CAS 19562-30-2
Analyt- eller komponentnavne Piromidic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H16 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 5,8-Dihydro-8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, Bactramyl, Enterol, Gastrurol, NSC 291120, PD 93, Panacid, Piromidic acid, Pirudal, Purim, Pyromidic acid, Reelon, Septural, Uropir
InChI formel InChI=1S/C14H16N4O3/c1-2-17-8-10(13(20)21)11(19)9-7-15-14(16-12(9)17)18-5-3-4-6-18/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,20,21)
SMIL CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCCC3
IUPAC navn 8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidin-6-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 288.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 288,1222 g/mol