Få mere at vide
Piroctone olamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17700639 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17700639 1 g
17710639 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17700639 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468820010
Tekniske data
Alpha vektor PIROCTONEOLAMINE
Kemisk navn eller materiale Piroctone olamine
CAS 68890-66-4
Smeltepunkt 130°C to 138°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14 H23 N O2 . C2 H7 N O
MDL nummer 01690792
Mængde 1 g
Merck Index XIII 7585
Molekylvægt (g/mol) 298.46
Fysisk form Krystallinsk pulver