Få mere at vide
Pirmenol hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464456
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16464456 100 mg
16435907 5 mg
16419726 50 mg
16403178 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16464456 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100795A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Pirmenol hydrochloride inhibits IK.ACh by blocking muscarinic receptors. The IC50 of Pirmenol for inhibition of Carbachol-induced IK.ACh is 0.1 μM.
Pirmenol hydrochloride inhibits IK.ACh by blocking muscarinic receptors. The IC50 of Pirmenol for inhibition of Carbachol-induced IK.ACh is 0.1 μM.
Spécification
Kemisk navn eller materiale Pirmenol hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 61477-94-9
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H31ClN2O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Cl-845 (±)-Pirmenol hydrochlorid
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (333.38 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(C1=CC=CC=C1)(CCCN2[C@@H](C)CCC[C@H]2C)C3=CC=CC=N3.Cl[H]
Molekylvægt (g/mol) 374.95
Formel vægt 374.95
Procent renhed 95.63%
Grad Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.