Få mere at vide
Pirinixic acid, MedChemExpress
Beskrivelse
Pirinixic acid (Wy-14643) is a potent agonist of PPARα, with EC50s of 0.63 μM, 32 μM for murine PPARα and PPARγ, and 5.0 μM, 60 μM, 35 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pirinixic acid |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 50892-23-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H14ClN3O2S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Wy-14643 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (308.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Vis mere |