Få mere at vide
Pirimiphos-methyl, 90%, TRC
Artikelnummer. 30133547
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133547 10 g
18040050 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP50878010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29232-93-7
Molekylær formel C11 H20 N3 O3 P S
Molekylvægt (g/mol) 305.33
Synonym 4-Pyrimidinol, 2-(diethylamino)-6-methyl-, O-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), 2-Diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl dimethyl phosphorothionate, 2-Diethylamino-6-methylpyrimidine-4-yl dimethyl phosphorothionate, Actellic, Actellic 25EC, Actellic 50, Actellic 50E, Actellic 50EC, Actellic Polvo, Actellic Powder, Blex, Dominator, ENT 27699Gc, Methyl pyrimiphos, Methylpirimiphos, Methylpyrimifos, O-[2-(Diethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinyl] O,O-dimethyl phosphorothioate, Orafon, PP 511, Pirimiphos M, Pirimiphos Me, Pirimiphos methyl, Piritione, Plant Protection PP 511, Pyrimidine phosphate, Pyrimiphos methyl, Rotator, Silosan, Tomahawk, VUCHT 388
IUPAC navn 4-dimethoxyphosphinothioyloxy-N,N-diethyl-6-methylpyrimidin-2-amin
SMIL CCN(CC)c1nc(C)cc(OP(=S)(OC)OC)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pirimiphos-methyl
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H20N3O3PS/c1-6-14(7-2)11-12-9(3)8-10(13-11)17-18(19,15-4)16-5/h8H,6-7H2,1-5H3
Formel vægt 305.0963