Få mere at vide
Pirimicarb, TRC
Artikelnummer. 30426715
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30426715 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30426715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP5087681G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pirimicarb
CAS 23103-98-2
Molekylær formel C11 H18 N4 O2
Mængde 1 g
Synonym Carbamic acid','dimethyl-','2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester (8CI,9CI), 4-Pyrimidinol','2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-','dimethylcarbamate (ester) (8CI), 2-Dimethylamino-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl dimethylcarbamate, 2-Dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl N,N-dimethylcarbamate, 5,6-Dimethyl-2-dimethylamino-4-dimethylcarbamoyloxypyrimidine, Aficida, Aphox, Aphox DG, Fernos, PP 062, Patton Flow, Pirimicarb, Pirimix, Pirimor, Pirimor G, Pirimor Granulate, Pyrimor, Carbamic acid','N,N-dimethyl-','2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester
InChI formel InChI=1S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3
SMIL CN(C)C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C
IUPAC navn [2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl] N,N-dimethylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 238.29
Formel vægt 238.143