missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pirimicarb, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pirimicarb |
| CAS | 23103-98-2 |
| Molekylær formel | C11 H18 N4 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Carbamic acid','dimethyl-','2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester (8CI,9CI), 4-Pyrimidinol','2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-','dimethylcarbamate (ester) (8CI), 2-Dimethylamino-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl dimethylcarbamate, 2-Dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl N,N-dimethylcarbamate, 5,6-Dimethyl-2-dimethylamino-4-dimethylcarbamoyloxypyrimidine, Aficida, Aphox, Aphox DG, Fernos, PP 062, Patton Flow, Pirimicarb, Pirimix, Pirimor, Pirimor G, Pirimor Granulate, Pyrimor, Carbamic acid','N,N-dimethyl-','2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C |
| IUPAC navn | [2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl] N,N-dimethylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.29 |
| Formel vægt | 238.143 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?