Få mere at vide
Pirimicarb, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pirimicarb |
| CAS | 23103-98-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pirimicarb |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C11 H18 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C |
| IUPAC navn | [2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl] N,N-dimethylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.29 |
| Vis mere |