Få mere at vide
Pirimicarb, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310213
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30310213 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30310213 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16250000100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pirimicarb
CAS 23103-98-2
Analyt- eller komponentnavne Pirimicarb
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C11 H18 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3
SMIL CN(C)C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C
IUPAC navn [2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl] N,N-dimethylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 238.29
Mængde 100 mg
Formel vægt 238.143 g/mol