missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pirimicarb-desmethyl, TRC

Artikelnummer. 30424371
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424371 10 mg
30415219 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30424371 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP50876510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 30614-22-3
Molekylær formel C10 H16 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 224.26
Synonym Carbamic acid, dimethyl-, 5,6-dimethyl-2-(methylamino)-4-pyrimidinyl ester (8CI,9CI), 5,6-Dimethyl-2-(methylamino)-4-pyrimidinyl dimethylcarbamate, Pirimicarb III, Pirimicarb-desmethyl, R34836
IUPAC navn [5,6-dimethyl-2-(methylamino)pyrimidin-4-yl] N,N-dimethylcarbamate
SMIL CNc1nc(C)c(C)c(OC(=O)N(C)C)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pirimicarb-desmethyl
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16N4O2/c1-6-7(2)12-9(11-3)13-8(6)16-10(15)14(4)5/h1-5H3,(H,11,12,13)
Formel vægt 224.1273
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.