missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pirimicarb-d6, TRC

Artikelnummer. 30425955
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425955 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30425955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP5087695MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6)
CAS 1015854-66-6
Molekylær formel C11 2H6 H12 N4 O2
Mængde 5 mg
Synonym Carbamic acid','N,N-di(methyl-d3)-','2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester (ACI), 2-(Dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl N,N-di(methyl-d3)carbamate (ACI), Pirimicarb-d6, N,N-Di(methyl-d3)carbamic acid 2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester, Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6)
InChI formel InChI=1S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3/i5D3,6D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn [2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl] N,N-bis(trideuteriomethyl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 244.32
Formel vægt 244.1806
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.