Få mere at vide
Pirimicarb-d6 (dimethyl-d6-carbamoyl), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6) |
| CAS | 1015854-66-6 |
| Molekylær formel | C11 2H6 H12 N4 O2 |
| Mængde | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3/i5D3,6D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | [2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl] N,N-bis(trideuteriomethyl)carbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.32 |
| Formel vægt | 244,1806 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% kemisk renhed |