Få mere at vide
Piribedil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piribedil |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4O2/c1-4-17-16(18-5-1)20-8-6-19(7-9-20)11-13-2-3-14-15(10-13)22-12-21-14/h1-5,10H,6-9,11-12H2 |
| Formel vægt | 298.143 |