Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Pirfenidone
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18762794
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18762794 10 mg
18702784 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762794 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1093/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Antifibrotic agent; regulates cytokine levels in vivo
Antifibrotic agent, effective in models of pulmonary and lung fibrosis. Inhibits collagen production and fibroblast proliferation. Regulates cytokine levels following oral administration in vivo. Potent scavenger of free radicals and inhibitor of lipid peroxidation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53179-13-8
Molekylær formel C12H11NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pirfenidone
Mængde 10 mg
Formel vægt 185.23
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 185.226