Få mere at vide
Pirfenidone, Mikromol™
Artikelnummer. 30052322
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052322 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052322 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3925.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pirfenidone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale Pirfenidone
CAS 53179-13-8
Analyt- eller komponentnavne Pirfenidone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pirfenidone, 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
SMIL CC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2
IUPAC navn 5-methyl-1-phenylpyridin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 185.22
Mængde 250 mg
Formel vægt 185.0841 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.