Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pirfenidon
Artikelnummer. 16524284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16524284 250 mg
16514284 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16524284 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464722500
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 53179-13-8 | C12H11NO | 185.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53179-13-8
Molekylær formel C12H11NO
Molekylvægt (g/mol) 185.23
InChI nøgle ISWRGOKTTBVCFA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 5-methyl-1-phenyl-1,2-dihydropyridin-2-on
SMIL CC1=CN(C(=O)C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pirfenidone
Smeltepunkt 109.0°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble.
Formel vægt 185.23
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pirfenidone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-methyl-1-phenyl-2(1H)-pyridinone