Få mere at vide
Pirenzepin, dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30422284
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30422284 5 g
1 options
Artikelnummer. 30422284 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP5085005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pirenzepine','Dihydrochloride
CAS 29868-97-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 H21 N5 O2 . 2 Cl H
Mængde 5 g
Synonym 6H-Pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one','5,11-dihydro-11-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-','hydrochloride (1:2), 6H-Pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one','5,11-dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-','dihydrochloride (8CI,9CI), 5,11-Dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one dihydrochloride, Duogastral, Durapirenz, Gasteril, Gastricur, Gastrozepin, L-S 519, LS 519Cl2, LS 59Cl2, Leblon, Maghen, Pirenzepine dihydrochloride, Pirenzepine hydrochloride, Renzepin, Tabe, Ulcosan, Ulcuforton
InChI formel InChI=1S/C19H21N5O2.2ClH/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24;;/h2-8H,9-13H2,1H3,(H,21,26);2*1H
SMIL Cl.Cl.CN1CCN(CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24)CC1
IUPAC navn 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 424.32
Formel vægt 423.1229
Procent renhed >95