Få mere at vide
Pirenzepine Dihydrochloride Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17908714
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17908714 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17908714 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3226.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pirenzepine Dihydrochloride Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pirenzepine Dihydrochloride Monohydrate
CAS 2242504-48-7
Analyt- eller komponentnavne Pirenzepine Dihydrochloride Monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N5 O2 . 2 Cl H . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pirenzepine dihydrochloride monohydrate, 11-[(4-Methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one dihydrochloride monohydrate
InChI formel InChI=1S/C19H21N5O2.2ClH.H2O/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24;;;/h2-8H,9-13H2,1H3,(H,21,26);2*1H;1H2
SMIL O.Cl.Cl.CN1CCN(CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24)CC1
IUPAC navn 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;hydrate;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 442.34
Mængde 250 mg
Formel vægt 441.1334 g/mol