Få mere at vide
Pirenoxin, TRC
Artikelnummer. 30138126
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30138126 25 mg -
30004681 10 mg -
30010180 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138126 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP50858025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1043-21-6
Molekylær formel C16H8N2O5
Molekylvægt (g/mol) 308.25
Synonym 1-Hydroxy-3-carboxy-5H-pyrido[3,2-a]phenoxazin-5-one 1-Hydroxy-5H-pyrido[3,2-a]phenoxazin-5-one-3-carboxylic acid, Catalin, Catalin (pharmaceutical), Catalin K, Clarvisan, HPPC, Kary-Uni, Pirfenoxone, Pyrphenoxone
IUPAC navn 1-hydroxy-5-oxopyrido[3,2-a]phenoxazin-3-carboxylsyre
SMIL O=C1C2=NC(C(O)=O)=CC(O)=C2C3=NC4=C(C=CC=C4)OC3=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pirenoxine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H8N2O5/c19-9-5-8(16(21)22)18-14-10(20)6-12-15(13(9)14)17-7-3-1-2-4-11(7)23-12/h1-6H,(H,18,19)(H,21,22)
Formel vægt 308.0433