Få mere at vide
Pirbuterol Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pirbuterol Acetate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O3.C2H4O2/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;1-2(3)4/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;1H3,(H,3,4) |
| Formel vægt | 300.1685 |