Få mere at vide
Pirbuterol acetate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pirbuterol Acetate |
| CAS | 65652-44-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pirbuterol Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H20 N2 O3 . C2 H4 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2,6-Pyridinedimethanol, α6-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-hydroxy-, acetate (1:1), 2,6-Pyridinedimethanol, α6-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-hydroxy-, monoacetate (salt) (9CI), CP 24314-14, Maxair, Pirbuterol acetate, Spirolair |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O3.C2H4O2/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;1-2(3)4/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;1H3,(H,3,4) |
| SMIL | CC(=O)O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)n1 |
| Vis mere |