Få mere at vide
Pirbuterol acetate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327267
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327267 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327267 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16246100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pirbuterol Acetate
CAS 65652-44-0
Analyt- eller komponentnavne Pirbuterol Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H20 N2 O3 . C2 H4 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,6-Pyridinedimethanol, α6-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-hydroxy-, acetate (1:1), 2,6-Pyridinedimethanol, α6-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-hydroxy-, monoacetate (salt) (9CI), CP 24314-14, Maxair, Pirbuterol acetate, Spirolair
InChI formel InChI=1S/C12H20N2O3.C2H4O2/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;1-2(3)4/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
SMIL CC(=O)O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)n1
IUPAC navn acetic acid;6-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)pyridin-3-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 300.35
Mængde 1 ml
Formel vægt 300.1685 g/mol