missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Piracetam, TRC

Artikelnummer. 30012107
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012107 50 g
30011193 50 mg
17949724 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012107 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP50080050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7491-74-9
Molekylær formel C6 H10 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 142.16
Synonym Piracetam, (2-Oxopyrrolidino)acetamide, 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 2-Ketopyrrolidine-1-acetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidinylacetamide, 2-Pyrrolidinoneacetamide, 2-Pyrrolidoneacetamide, Avigilen, Axonyl, Cerebroforte, Cl 781, Encetrop, Euvifor, Gabacet, Genogris, Geram, Myocalm, Nootobril, Nootobryl, Nootron, Nootrop, Nootropil, Nootropyl, Normabrain, Norzetam, Piramem, Pirazetam, Pirroxil, Prima, Prima (pharmaceutical), Pyracetam, Pyramem, UCB 6215
IUPAC navn 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
SMIL NC(=O)CN1CCCC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Piracetam
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H10N2O2/c7-5(9)4-8-3-1-2-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9)
Formel vægt 142.0742
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.