Få mere at vide
Piracetam, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Piracetam |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O2/c7-5(9)4-8-3-1-2-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9) |
| Formel vægt | 142.0742 |