missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Piracetam, Mikromol™
Beskrivelse
Piracetam
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piracetam |
| CAS | 7491-74-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Piracetam |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H10 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Piracetam, (2-Oxopyrrolidino)acetamide, 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 2-Ketopyrrolidine-1-acetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidinylacetamide, 2-Pyrrolidinoneacetamide, 2-Pyrrolidoneacetamide, Avigilen, Axonyl, Cerebroforte, Cl 781, Encetrop, Euvifor, Gabacet, Genogris, Geram, Myocalm, Nootobril, Nootobryl, Nootron, Nootrop, Nootropil, Nootropyl, Normabrain, Norzetam, Piramem, Pirazetam, Pirroxil, Prima, Prima (pharmaceutical), Pyracetam, Pyramem, UCB 6215 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O2/c7-5(9)4-8-3-1-2-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9) |
| SMIL | NC(=O)CN1CCCC1=O |
| IUPAC navn | 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?