Få mere at vide
Piprinhydrinate, Mikromol™
Artikelnummer. 18071990
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18071990 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18071990 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0155.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Piprinhydrinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piprinhydrinate
CAS 606-90-6
Analyt- eller komponentnavne Piprinhydrinate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N O . C7 H7 Cl N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Piprinhydrinate, 8-Chloro-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione compd. with 4-(diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine (1:1), 8-Chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione compd. with 4-(diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine (1:1), 8-Chlorotheophylline compd. with 4-(diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine (1:1), 4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine compd. with 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione (1:1), 4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine compd. with 8-chlorotheophylline (1:1), 8-Chlorotheophylline 4-(diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine salt, Diphenylpyraline 8-chlorotheophyllinate, Diphenylpyraline theoclate, Kolton, Mepedyl, N-Methylpiperidyl 4-benzhydryl ether 8-chlorotheophyllinate
InChI formel InChI=1S/C19H23NO.C7H7ClN4O2/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1-2H3,(H,9,10)
SMIL CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3.CN4C(=O)N(C)c5nc(Cl)[nH]c5C4=O
IUPAC navn 4-benzhydryloxy-1-methylpiperidine;8-chloro-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 496
Mængde 100 mg
Formel vægt 495.2037 g/mol