Få mere at vide
Piprinhydrinate, LoGiCal
Artikelnummer. 30459007
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459007 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459007 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0155.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piprinhydrinate
CAS 606-90-6
Analyt- eller komponentnavne Piprinhydrinate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N O . C7 H7 Cl N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Piprinhydrinate, 8-Chloro-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione compd. with 4-(diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine (1:1), 8-Chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione compd. with 4-(diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine (1:1), 8-Chlorotheophylline compd. with 4-(diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine (1:1), 4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine compd. with 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione (1:1), 4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine compd. with 8-chlorotheophylline (1:1), 8-Chlorotheophylline 4-(diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine salt, Diphenylpyraline 8-chlorotheophyllinate, Diphenylpyraline theoclate, Kolton, Mepedyl, N-Methylpiperidyl 4-benzhydryl ether 8-chlorotheophyllinate
InChI formel InChI=1S/C19H23NO.C7H7ClN4O2/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1-2H3,(H,9,10)
Løsningstype Neat
SMIL CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3.CN4C(=O)N(C)c5nc(Cl)[nH]c5C4=O
IUPAC navn 4-benzhydryloxy-1-methylpiperidine;8-chloro-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 496
Mængde 10 mg
Formel vægt 495.2037 g/mol