Få mere at vide
Pipotiazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pipotiazine |
| CAS | 37517-26-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C40 H63 N3 O4 S2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperidinyl]propyl]-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-2-sulfonamide, 19366RP, Lonseren, Piportil, Pipothiazine, RP 19366 |
| InChI formel | InChI=1S/C40H63N3O4S2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-40(44)47-32-27-34-25-30-42(31-26-34)28-19-29-43-36-20-17-18-21-38(36)48-39-24-23-35(33-37(39)43)49(45,46)41(2)3/h17-18,20-21,23-24,33-34H,4-16,19,22,25-32H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCC1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)(=O)N(C)C)CC1 |
| IUPAC navn | 2-[1-[3-[2-(dimethylsulfamoyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperidin-4-yl]ethyl hexadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 714.08 |
| Vis mere |