Få mere at vide
Pipotiazine Palmitate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Pipotiazine |
| CAS | 37517-26-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C40 H63 N3 O4 S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperidinyl]propyl]-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-2-sulfonamide, 19366RP, Lonseren, Piportil, Pipothiazine, RP 19366 |
| InChI formel | InChI=1S/C40H63N3O4S2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-40(44)47-32-27-34-25-30-42(31-26-34)28-19-29-43-36-20-17-18-21-38(36)48-39-24-23-35(33-37(39)43)49(45,46)41(2)3/h17-18,20-21,23-24,33-34H,4-16,19,22,25-32H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCC1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)(=O)N(C)C)CC1 |
| IUPAC navn | 2-[1-[3-[2-(dimethylsulfamoyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperidin-4-yl]ethyl hexadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 714.08 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?