Få mere at vide
Pipobroman, TRC
Artikelnummer. 30415621
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30415621 1 g
1 options
Artikelnummer. 30415621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4906001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-91-1
Molekylær formel C10H16Br2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 356.05
Synonym 1,1'-(1,4-Piperazinediyl)bis[3-bromo-1-propanone], 1,4-bis(3-Bromo-1-oxopropyl)piperazine, 1,4-bis(3-Bromopropionyl)piperazine, A 1803, Amedel, N,N'-Bis(3-bromopropionyl)piperazine, NSC-25154, Vercyte
IUPAC navn 3-bromo-1-[4-(3-bromopropanoyl)piperazin-1-yl]propan-1-one
SMIL BrCCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pipobroman
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H16Br2N2O2/c11-3-1-9(15)13-5-7-14(8-6-13)10(16)2-4-12/h1-8H2
Formel vægt 353.9579