Få mere at vide
Hirschmann™ pipetus™ Standard pumpe Kun 230V UK
Type:
Pumpe med filter
Pumpe uden filter
Beskrivelse
- Reservepumpe til pipetus™ standard, kun pumpe, 230 Volt UK
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Pumpe med filter |
| Til brug med (udstyr) | pipetus™ standard alle serier |
| Inkluderer | Filter |
| Stiktype | Storbritannien |
| Mængde | 1 hver |
| Spænding | 230 V |