Få mere at vide
Hirschmann™ pipetus™ Standard håndtag
Artikelnummer. 10460903
Artikelnummer. 10460903 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9903100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3349.50 DKK
    2275.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 1073.91 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Uden pumpe, håndkomponent med slanger til tilslutning til ekstern pumpe.
  • Reservedel til pipetus™ standard, kun håndtag.
Tekniske data
Type Håndtag komplet
Til brug med (udstyr) Pipetus Standard