Få mere at vide
Hirschmann™ Pipetus™ Pipetfylder
Artikelnummer. 10034270
Skift visning
Funktionelt område: 0,1 ml til 200 ml; Inkluderer 230v oplader med EURO stik, induktiv lade- og parkeringsstation og standard vægbeslag, pipetteholder med sikkerhedsventil og filter
Artikelnummer.
10034270 Funktionelt område: 0,1 ml til 200 ml; Inkluderer 230v oplader med EURO stik, induktiv lade- og parkeringsstation og standard vægbeslag, pipetteholder med sikkerhedsventil og filter
1 options
Artikelnummer. 10034270 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9907200
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Muliggør nøjagtig meniskkonfiguration gennem fine dispenseringsventiler med ventilstifter lavet af keramisk sammensætning. Hirschmann Instruments™ Pipetus™ Pipetfylder oplader og dispenserer medium med et tryk på en knap. En nøjagtig og trinløst justerbar pumpe- og sugehastighed kan vælges til både påfyldning og udluftning inden for fem præcist harmoniserede ydelsestrin.
Præcis meniskkonfiguration er muliggjort gennem fine dispenseringsventiler med ventilstifter lavet af keramisk sammensætning. Ventilerne er fri for slid og giver maksimal kemikalieresistens. En nøjagtig og trinløst justerbar pumpe- og sugehastighed kan vælges til både påfyldning og udluftning inden for fem præcist harmoniserede ydelsestrin. Det integrerede farvedisplay viser pipetteringstilstand, hastighedsniveauer og opladningsstatus for batteriet. Batteriopladning realiseres uden kontakter og styres af en mikroprocessor i en induktiv ladestation. Den sofistikerede ergonomiske form hjælper ikke-udmattende arbejde.
  • NiMH batterier
  • Inkluderer en induktiv lade- og parkstation
  • Standard vægbeslag
  • Pumpemotoren udsender lave støjniveauer og er fri for vibrationer
  • Meget nøjagtig pipettering muliggjort gennem fine dispenseringsventiler med ventilstifter lavet af keramisk forbindelse
  • Sædet på alle pipetter er forseglet helt tæt med en silikoneadapter
  • Hydrofobt PTFE membranfilter med 0,2μ m porestørrelse
  • Til måling, volumetriske og Pasteur pipetter, fra 0,1 ml til 200 ml
Tekniske data
Batteritype NiMH
Materiale PTFE
Porestørrelse 0,2 μm
Type Pipettefylder
Til brug med (applikation) nøjagtig pipettering
Til brug med (udstyr) måle-, volumetriske og Pasteur-pipetter
Funktionel rækkevidde 0,1 til 200 ml
Inkluderer 230v oplader med EURO stik, induktiv lade- og parkstation og standard vægbeslag, pipetteholder med sikkerhedsventil og filter
Motortype Pumpe motor
Stiktype EU
Vægt (metrisk) 240 g
Spænding 240 V