Få mere at vide
Hirschmann™ Pipetus™ Junior Pipet Filler
Artikelnummer. 10222751
:
Funktionsområde: 0,5 til 25 ml eller 0,1 til 200 ml; Inkluderer pipetteholder og filter
Artikelnummer. 10222751
Brand: Hirschmann™ 9902000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Muliggør den definerede udsugning af pipetteringsmediet med et enkelt tryk på pumpeknappen. Hirschmann I struments™ Pipetus™ Junior Pipet Filler suger ca. 2 ml i hvert tilfælde. Hvis du trykker på den flere gange, ganges denne lydstyrke.
Udmærket som en manuel pipettefylder ved den overlegne kvalitet af dets detaljer og ergonomiske form. Muliggør den definerede sugning af pipetteringsmediet. Et enkelt tryk på pumpeknappen suger ca. 2 ml i hvert tilfælde. Hvis du trykker på den flere gange, ganges denne lydstyrke. Det hydrofobe PTFE-membranfilter er en standardfunktion, der giver integreret overløbsbeskyttelse. Volumetrisk nøjagtig pipettering gennem nøjagtig dispensering af pipetteindholdet styres også ved et tryk på en knap i tilfælde af dræning og udluftning af pipetter. Den sofistikerede ergonomiske form hjælper ikke-udmattende arbejde.
  • Sædet på alle pipetter er forseglet helt tæt med en silikoneadapter
  • Fine doseringsventiler
  • Hydrofobt PTFE membranfilter med μ0,2 m porestørrelse
  • Til måling, volumetriske pipetter og pasteurpipetter, fra 0,5 til 25 ml (eller 0,1 til 200 ml)
Tekniske data
Materiale PTFE
Model- Junior
Porestørrelse 0,2 μm
Type Pipettefylder
Til brug med (applikation) nøjagtig pipettering
Til brug med (udstyr) måle-, volumetriske og Pasteur-pipetter
Funktionel rækkevidde 0,5 til 25 ml eller 0,1 til 200 ml
Inkluderer Pipetholder og filter
Vægt (metrisk) 130 g